Ethyl-2-chlorobenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10141.14
A10141.22
A10141.36
A10141.14EA
192
PLN
A10141.14
A10141.22
A10141.36
Ethyl-2-chlorobenzoate ≥98%
Ethyl-2-chlorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 7335-25-3
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉ClO₂ Temp. Wrzenia: 243 °C Gęstość: 1,194 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016338 Numer CAS: 7335-25-3 Numer WE (dawny EINECS): 230-842-6 |