4-Chlorobenzhydrazyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Chlorobenzoic hydrazide
A11911.06
A11911.18
A11911.22
A11911.06EA
218
PLN
A11911.06
A11911.18
A11911.22
4-Chlorobenzhydrazyd ≥98%
4-Chlorobenzhydrazyd
Purity: 98%
CAS No.: 536-40-3
Molecular Formula: C7H7ClN2O
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 511154
Formuła:
C₇H₇ClN₂O MW: 170.6 g/mol Temp. Wrzenia: 354 Temp. topnienia: 162…166 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007603 Numer CAS: 536-40-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-632-0 |