3,5-Dichlorobenzhydrazide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,5-Dichlorobenzoic hydrazide
B22383.03
B22383.06
B22383.03EA
249
PLN
B22383.03
B22383.06
3,5-Dichlorobenzhydrazide ≥97%
3,5-Dichlorobenzhydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 62899-78-9
Molecular Formula: C7H6Cl2N2O
Formula Weight: 205.04
Melting Point: 205-207°
MDL No.: MFCD00833411
Formuła:
C₇H₆Cl₂N₂O MW: 205.04 g/mol Temp. topnienia: 205…207 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00833411 Numer CAS: 62899-78-9 |