5-Chloro-2-nitrobenzamide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L09380.09
L09380.04
L09380.09EA
508
PLN
L09380.09
L09380.04
5-Chloro-2-nitrobenzamide ≥98%
5-Chloro-2-nitrobenzamide
Purity: 98+%
CAS No.: 40763-96-0
Molecular Formula: C7H5ClN2O3
Formula Weight: 200.58
Melting Point: 155-159°
Beilstein Reference: 2267797
Formuła:
C₇H₅ClN₂O₃ Temp. topnienia: 155…159 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017509 Numer CAS: 40763-96-0 |