2-Chloro-4-nitrobenzamide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19702.06
A19702.14
A19702.06EA
444
PLN
A19702.06
A19702.14
2-Chloro-4-nitrobenzamide ≥98%
2-Chloro-4-nitrobenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 3011-89-0
Molecular Formula: C7H5ClN2O3
Formula Weight: 200.58
Melting Point: 168-172°
Beilstein Reference: 1966537
Formuła:
C₇H₅ClN₂O₃ Temp. topnienia: 168…172 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017119 Numer CAS: 3011-89-0 Numer WE (dawny EINECS): 221-143-7 |