4-Chlorobenzamide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13809.09
A13809.18
A13809.30
A13809.09EA
420
PLN
A13809.09
A13809.18
A13809.30
4-Chlorobenzamide ≥98%
4-Chlorobenzamide
Purity: 98+%
CAS No.: 619-56-7
Molecular Formula: C7H6ClNO
Formula Weight: 155.58
Melting Point: 176-180°
Beilstein Reference: 774622
Formuła:
C₇H₆ClNO MW: 155.58 g/mol Temp. Wrzenia: 314 Temp. topnienia: 176…180 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007993 Numer CAS: 619-56-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-601-1 |