2,6-Dichlorobenzamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10865.06
A10865.14
A10865.22
A10865.06EA
198
PLN
A10865.06
A10865.14
A10865.22
2,6-Dichlorobenzamid ≥98%
2,6-Dichlorobenzamid
Purity: 98%
CAS No.: 2008-58-4
Molecular Formula: C7H5Cl2NO
Formula Weight: 190.03
Melting Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1869103
Formuła:
C₇H₅Cl₂NO Temp. Wrzenia: 335 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 198…200 °C Gęstość: 1,44 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007975 Numer CAS: 2008-58-4 Numer WE (dawny EINECS): 217-918-4 |