Drukuj
2,6-Dichlorobenzamid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
161690250 161691000
ACRO161690250EA 149 PLN
ACRO161690250 ACRO161691000
2,6-Dichlorobenzamid 97%
2,6-Dichlorobenzamid
Formuła: C₇H₅Cl₂NO
MW: 190.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 335
Temp. topnienia: 196…201 °C
Numer MDL: MFCD00007975
Numer CAS: 2008-58-4
Numer WE (dawny EINECS): 217-918-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 201 °C
GC ≥96 %