Drukuj
Słoiki, okrągłe, z szerokim otworem, PET z gwintem
Dostawca: RIXIUS
9-4000-0500-93 9-4000-0500-82
RIXI9-4000-0500-93EA 3370 PLN
RIXI9-4000-0500-93 RIXI9-4000-0500-82
Słoiki, okrągłe, z szerokim otworem, PET z gwintem
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
Made of PET, clear.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Wide neck for easy filling and cleaning
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Informacje do zamówienia: Screw lids must be ordered seperately.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904