Chlorek 2-chloro-4-nitrobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L08246.18
L08246.06
L08246.18EA
1540
PLN
L08246.18
L08246.06
Chlorek 2-chloro-4-nitrobenzoilu ≥98%
Chlorek 2-chloro-4-nitrobenzoilu
Purity: 98%
CAS No.: 7073-36-1
Molecular Formula: C7H3Cl2NO3
Formula Weight: 220.01
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 165°/20mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051515
Formuła:
C₇H₃Cl₂NO₃ Temp. Wrzenia: 165 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 115 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051515 Numer CAS: 7073-36-1 Numer WE (dawny EINECS): 230-367-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |