Drukuj
Chlorek 4-chlorobenzoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
111902-5G 111902-100G 111902-500G
SIAL111902-5GEA 144 PLN
SIAL111902-5G SIAL111902-100G SIAL111902-500G
Chlorek 4-chlorobenzoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 4-chlorobenzoilu
Formuła: C₇H₄Cl₂O
Temp. Wrzenia: 222 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 14…15 °C
Gęstość: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000686
Numer CAS: 122-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-515-3
Jednostka: 3265
ADR: 8,II