Chlorek 4-chlorobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
p-Chlorobenzoyl chloride
A16325.14
A16325.22
A16325.36
A16325.14EA
188
PLN
A16325.14
A16325.22
A16325.36
Chlorek 4-chlorobenzoilu ≥98%
Chlorek 4-chlorobenzoilu
Purity: 98%
CAS No.: 122-01-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5780
Odour: Acrid
Melting Point: 12-14°
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 471606
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000686
Formuła:
C₇H₄Cl₂O MW: 175.01 g/mol Temp. Wrzenia: 221…222 °C Temp. topnienia: 12…14 °C Gęstość: 1.377 Temp. Zapłonu: 105 °C (221 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000686 Numer CAS: 122-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-515-3 Jednostka: 3265 |