Drukuj
Chlorek 4-chlorobenzoilu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Chlorobenzoyl chloride
150190050 150191000 150195000 150190025
ACRO150190050EA 162 PLN
ACRO150190050 ACRO150191000 ACRO150195000 ACRO150190025
Chlorek 4-chlorobenzoilu 99+%
Chlorek 4-chlorobenzoilu
Formuła: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 222 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 12…14 °C
Gęstość: 1.37 g/cm³
Temp. Zapłonu: 105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000686
Numer CAS: 122-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-515-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration RCOCl ≥98.50 %