Drukuj
Chlorek 3-chlorobenzoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: m-Chlorobenzoyl chloride, 3-Chlorobenzoylchloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
C26801-100G C26801-25G
SIALC26801-100GEA 389 PLN
SIALC26801-100G SIALC26801-25G
Chlorek 3-chlorobenzoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 3-chlorobenzoilu
Formuła: C₇H₄Cl₂O
Temp. Wrzenia: 223 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 44 °C
Gęstość: 1,367 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000671
Numer CAS: 618-46-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-552-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,II