Drukuj
Chlorek 3-chlorobenzoilu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: m-Chlorobenzoyl chloride, 3-Chlorobenzoylchloride
108740050 108740500 108741000 108745000
ACRO108740050EA 146 PLN
ACRO108740050 ACRO108740500 ACRO108741000 ACRO108745000
Chlorek 3-chlorobenzoilu 99+%
Chlorek 3-chlorobenzoilu
Formuła: C₇H₄Cl₂O
Temp. Wrzenia: 223 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 44 °C
Gęstość: 1,36 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000671
Numer CAS: 618-46-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-552-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≤0.03 % Total other poly-halogenated acid halides
Titration RCOCl ≥99.0 %
Titration RCOOH ≤1.0 % (as Chlorobenzoic acid)