Chlorek 3,5-dichlorobenzoilu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24676.06
B24676.14
B24676.22
B24676.06EA
242
PLN
B24676.06
B24676.14
B24676.22
Chlorek 3,5-dichlorobenzoilu 96%
Chlorek 3,5-dichlorobenzoilu
Purity: 96%
CAS No.: 2905-62-6
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5820
Melting Point: 24-28°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1940681
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00009817
Formuła:
C₇H₃Cl₃O Temp. Wrzenia: 245 °C Temp. topnienia: 24…28 °C Gęstość: 1,478 Temp. Zapłonu: 137 °C (278 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009817 Numer CAS: 2905-62-6 Numer WE (dawny EINECS): 220-813-6 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |