Chlorek 3,4-dichlorobenzoilu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17006.14
A17006.22
A17006.14EA
411
PLN
A17006.14
A17006.22
Chlorek 3,4-dichlorobenzoilu ≥97%
Chlorek 3,4-dichlorobenzoilu
Purity: 97%
CAS No.: 3024-72-4
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point: 142°(287°F)
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 242°
Beilstein Reference: 607485
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000672
Formuła:
C₇H₃Cl₃O Temp. Wrzenia: 242 °C Temp. topnienia: 30…34 °C Temp. Zapłonu: 142 °C (287 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000672 Numer CAS: 3024-72-4 Numer WE (dawny EINECS): 221-177-2 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |