Drukuj
Chlorek 3,4-dichlorobenzoilu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
150230050 150230250 150231000
ACRO150230050EA 105 PLN
ACRO150230050 ACRO150230250 ACRO150231000
Chlorek 3,4-dichlorobenzoilu 97%
Chlorek 3,4-dichlorobenzoilu
Formuła: C₇H₃Cl₃O
Temp. Wrzenia: 242 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 30…33 °C
Temp. Zapłonu: 142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000672
Numer CAS: 3024-72-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-177-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration RCOCl ≥96.0 %