Drukuj
Chlorek 2-chlorobenzoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: o-Chlorobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
103918-100G 103918-500G 103918-5G
SIAL103918-100GEA 365 PLN
SIAL103918-100G SIAL103918-500G SIAL103918-5G
Chlorek 2-chlorobenzoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 2-chlorobenzoilu
Formuła: C₇H₄Cl₂O
Temp. Wrzenia: 238 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –4 °C
Gęstość: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000660
Numer CAS: 609-65-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-194-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II