Drukuj
Chlorek 2-chlorobenzoilu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: o-Chlorobenzoyl chloride
147142500 147140010
ACRO147142500EA 405 PLN
ACRO147142500 ACRO147140010
Chlorek 2-chlorobenzoilu 98%
Chlorek 2-chlorobenzoilu
Formuła: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 238 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –4 °C
Gęstość: 1.38 g/cm³
Temp. Zapłonu: 124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000660
Numer CAS: 609-65-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-194-0
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %