Drukuj
Chlorek 2,6-dichlorobenzoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,6-Dichlorobenzoyl Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
187518-10G 187518-50G
SIAL187518-10GEA 311 PLN
SIAL187518-10G SIAL187518-50G
Chlorek 2,6-dichlorobenzoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 2,6-dichlorobenzoilu
Formuła: C₇H₃Cl₃O
Temp. Wrzenia: 260 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 18 °C
Gęstość: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000662
Numer CAS: 4659-45-4
Numer WE (dawny EINECS): 225-102-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II