Chlorek 2,6-dichlorobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,6-Dichlorobenzoyl Chloride
A14839.09
A14839.18
A14839.09EA
347
PLN
A14839.09
A14839.18
Chlorek 2,6-dichlorobenzoilu ≥98%
Chlorek 2,6-dichlorobenzoilu
Purity: 98%
CAS No.: 4659-45-4
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point:
Formuła:
C₇H₃Cl₃O Temp. Wrzenia: 130…132 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 15…18 °C Gęstość: 1,463 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000662 Numer CAS: 4659-45-4 Numer WE (dawny EINECS): 225-102-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |