Drukuj
Chlorek 2,6-dichlorobenzoilu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,6-Dichlorobenzoyl Chloride
182060100 182060500
ACRO182060100EA 282 PLN
ACRO182060100 ACRO182060500
Chlorek 2,6-dichlorobenzoilu 99%
Chlorek 2,6-dichlorobenzoilu
Formuła: C₇H₃Cl₃O
Temp. Wrzenia: 142…143 °C (21 mmHg)
Temp. topnienia: 18 °C
Gęstość: 1,45 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000662
Numer CAS: 4659-45-4
Numer WE (dawny EINECS): 225-102-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration RCOCl ≥98.5 %