Drukuj
2,4-Dichlorobenzoyl chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Dichlorobenzene-1-carbonyl chloride
150220050 150221000 150225000
ACRO150220050EA 153 PLN
ACRO150220050 ACRO150221000 ACRO150225000
2,4-Dichlorobenzoyl chloride 98%
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₃Cl₃O
Temp. Wrzenia: 150 °C (34 mmHg)
Temp. topnienia: 21 °C
Gęstość: 1,49 g/cm³
Temp. Zapłonu: 137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000661
Numer CAS: 89-75-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-936-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5915 to 1.5935 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %