Chlorek 2,4,6-trichlorobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
L14159.06
L14159.14
L14159.06EA
433
PLN
L14159.06
L14159.14
Chlorek 2,4,6-trichlorobenzoilu ≥98%
Chlorek 2,4,6-trichlorobenzoilu
Purity: 98%
CAS No.: 4136-95-2
Molecular Formula: C7H2Cl4O
Formula Weight: 243.91
Flash Point:
Formuła:
C₇H₂Cl₄O Temp. Wrzenia: 107…108 °C (6 mmHg) Gęstość: 1,561 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075323 Numer CAS: 4136-95-2 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |