2,3-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L09506.06
L09506.14
L09506.22
L09506.06EA
351
PLN
L09506.06
L09506.14
L09506.22
2,3-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
2,3-Dichlorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2905-60-4
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point: 167°(332°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 140°/14mm
Beilstein Reference: 2575973
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00035937
Formuła:
C₇H₃Cl₃O Temp. Wrzenia: 140 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 28…32 °C Temp. Zapłonu: 167 °C (332 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035937 Numer CAS: 2905-60-4 Numer WE (dawny EINECS): 220-811-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |