Drukuj
4-Chlorobenzonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: p-Chlorobenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
115622-100G 115622-25G
SIAL115622-100GEA 484 PLN
SIAL115622-100G SIAL115622-25G
4-Chlorobenzonitryl, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzonitryl
Formuła: C₇H₄ClN
Temp. Wrzenia: 223 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 90…93 °C
Gęstość: 1,1133 g/cm³ (16.8 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001813
Numer CAS: 623-03-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-765-4