Drukuj
4-Chlorobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
112216-250G 112216-50G
SIAL112216-250GEA 220 PLN
SIAL112216-250G SIAL112216-50G
4-Chlorobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅ClO
MW: 140.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 214
Temp. topnienia: 46
Gęstość: 1.196 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 88
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003379
Numer CAS: 104-88-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-247-4
Jednostka: 3077
ADR: 9 III