Drukuj
3-Chlorobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
C23403-100G C23403-25G
SIALC23403-100GEA 752 PLN
SIALC23403-100G SIALC23403-25G
3-Chlorobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Chlorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅ClO
Temp. Wrzenia: 214 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 17…18 °C
Gęstość: 1,241 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003350
Numer CAS: 587-04-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-596-9