Drukuj
3,4-Dichlorobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
D56608-25G D56608-5G
SIALD56608-25GEA 382 PLN
SIALD56608-25G SIALD56608-5G
3,4-Dichlorobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 248
Temp. topnienia: 43
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003351
Numer CAS: 6287-38-3
Numer WE (dawny EINECS): 228-520-5
Jednostka: 1759
ADR: 8 II