Drukuj
2,4-Dichlorobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
146757-100G 146757-5G
SIAL146757-100GEA 207 PLN
SIAL146757-100G SIAL146757-5G
2,4-Dichlorobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 233
Temp. topnienia: 68…71 °C
Gęstość: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003305
Numer CAS: 874-42-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-861-1
Jednostka: 3077
ADR: 9 III