Drukuj
Kwas 4-chlofenyloboronowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Chlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-chlorophenyl)borane, (4-Chlorophenyl)boronic acid, (4-Chlorophenyl)metaboric acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
417548-10G 417548-1G 417548-25G
SIAL417548-10GEA 550 PLN
SIAL417548-10G SIAL417548-1G SIAL417548-25G
Kwas 4-chlofenyloboronowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-chlofenyloboronowy
Formuła: C₆H₆BClO₂
Temp. topnienia: 268…272 °C
Gęstość: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00039137
Numer CAS: 1679-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-845-5