Drukuj
Kwas 4-chlofenyloboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
344410010 344410050 344410250
ACRO344410010EA 167 PLN
ACRO344410010 ACRO344410050 ACRO344410250
Kwas 4-chlofenyloboronowy 97%
Kwas 4-chlofenyloboronowy
Formuła: C₆H₆BClO₂
Temp. topnienia: 259…262 °C
Gęstość: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039137
Numer CAS: 1679-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-845-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %