Kwas 3-chlorofenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24444.06
B24444.03
B24444.14
B24444.06EA
537
PLN
B24444.06
B24444.03
B24444.14
Kwas 3-chlorofenyloboronowy ≥97%
Kwas 3-chlorofenyloboronowy
Purity: 97%
CAS No.: 63503-60-6
Molecular Formula: C6H6BClO2
Formula Weight: 156.38
Melting Point: 180-185°
Beilstein Reference: 2936343
Formuła:
C₆H₆BClO₂ Temp. topnienia: 180…185 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00161354 Numer CAS: 63503-60-6 |