Drukuj
Kwas 3-chlorofenyloboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chlorobenzeneboronic acid, (3-Chlorophenyl)metaboric acid, 3-Chlorophenyl boronic acid, Dihydroxy(3-chlorophenyl)borane
359000050 359000010
ACRO359000050EA 357 PLN
ACRO359000050 ACRO359000010
Kwas 3-chlorofenyloboronowy 97%
Kwas 3-chlorofenyloboronowy
Formuła: C₆H₆BClO₂
Temp. topnienia: 185…189 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00161354
Numer CAS: 63503-60-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow-green Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %