Kwas 3,4-dichlorofenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24292.03
B24292.06
B24292.14
B24292.03EA
117
PLN
B24292.03
B24292.06
B24292.14
Kwas 3,4-dichlorofenyloboronowy ≥97%
Kwas 3,4-dichlorofenyloboronowy
Purity: 97%
CAS No.: 151169-75-4
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: 270-274°
Beilstein Reference: 7369790
Formuła:
C₆H₅BCl₂O₂ Temp. topnienia: 270…274 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01074646 Numer CAS: 151169-75-4 |