Kwas 2-chlorofenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2-Chlorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chlorophenyl)borane, (2-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid
B23324.03
B23324.06
B23324.14
B23324.03EA
399
PLN
B23324.03
B23324.06
B23324.14
Kwas 2-chlorofenyloboronowy ≥97%
Kwas 2-chlorofenyloboronowy
Purity: 97%
CAS No.: 3900-89-8
Molecular Formula: C6H6BClO2
Formula Weight: 156.38
Melting Point: ca 95-100°
Beilstein Reference: 3030414
Formuła:
C₆H₆BClO₂ Temp. topnienia: ∼ 95…100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00674012 Numer CAS: 3900-89-8 |