Drukuj
Kwas 2-chlorofenyloboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Chlorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chlorophenyl)borane, (2-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid
358990010 358990050
ACRO358990010EA 237 PLN
ACRO358990010 ACRO358990050
Kwas 2-chlorofenyloboronowy 97%
Kwas 2-chlorofenyloboronowy
Formuła: C₆H₆BClO₂
Temp. topnienia: 94…95 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00674012
Numer CAS: 3900-89-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %