2,5-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22984.03
B22984.06
B22984.14
B22984.03EA
278
PLN
B22984.03
B22984.06
B22984.14
2,5-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
2,5-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 135145-90-3
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: ca 210-216°
Beilstein Reference: 4801290
Formuła:
C₆H₅BCl₂O₂ Temp. topnienia: ∼ 210…216 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01863182 Numer CAS: 135145-90-3 |