Kwas 2,4-dichlorofenyloboronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dihydroxy(2,4-dichlorophenyl)borane, 2,4-Dichlorobenzeneboronic acid, (2,4-Dichlorophenyl)metaboric acid
L01563.03
L01563.06
L01563.03EA
190
PLN
L01563.03
L01563.06
Kwas 2,4-dichlorofenyloboronowy ≥98%
Kwas 2,4-dichlorofenyloboronowy
Purity: 98+%
CAS No.: 68716-47-2
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: 242-245°
Beilstein Reference: 4983878
Formuła:
C₆H₅BCl₂O₂ Temp. topnienia: 242…245 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013930 Numer CAS: 68716-47-2 |