2,3-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22781.03
B22781.06
B22781.14
B22781.03EA
291
PLN
B22781.03
B22781.06
B22781.14
2,3-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
2,3-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 151169-74-3
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: 233-242°
MDL No.: MFCD01075703
Formuła:
C₆H₅BCl₂O₂ Temp. topnienia: 233…242 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01075703 Numer CAS: 151169-74-3 |