Drukuj
2,3-Dichlorophenylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
367710010 367710050 367710250
ACRO367710010EA 149 PLN
ACRO367710010 ACRO367710050 ACRO367710250
2,3-Dichlorophenylboronic acid 97%
2,3-Dichlorophenylboronic acid
Formuła: C₆H₅BCl₂O₂
Temp. topnienia: 242…244 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075703
Numer CAS: 151169-74-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %