2,3,5-Trichlorophenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,3,5-Trichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,3,5-trichlorophenyl)borane, (2,3,5-Trichlorophenyl)metaboric acid
L17511.06
L17511.03
L17511.06EA
1650
PLN
L17511.06
L17511.03
2,3,5-Trichlorophenylboronic acid ≥98%
2,3,5-Trichlorophenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 212779-19-6
Molecular Formula: C6H4BCl3O2
Formula Weight: 225.27
Melting Point: ca 245°
MDL No.: MFCD01630856
Formuła:
C₆H₄BCl₃O₂ Temp. topnienia: ∼245 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD01630856 Numer CAS: 212779-19-6 |