Drukuj
1,3-Dichlorobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
113808-100G 113808-500G
SIAL113808-100GEA 163 PLN
SIAL113808-100G SIAL113808-500G
1,3-Dichlorobenzen, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichlorobenzen
Formuła: C₆H₄Cl₂
Temp. Wrzenia: 173 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –25 °C
Gęstość: 1,2884 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000573
Numer CAS: 541-73-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-792-1
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,03080