Drukuj
4-(Metylotio)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
222771-10G 222771-50G
SIAL222771-10GEA 236 PLN
SIAL222771-10G SIAL222771-50G
4-(Metylotio)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-(Metylotio)benzaldehyd
Formuła: C₈H₈OS
Temp. Wrzenia: 267 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006948
Numer CAS: 3446-89-7
Numer WE (dawny EINECS): 222-365-7
Jednostka: 3334
ADR: 9,