Drukuj
4-(Metylotio)benzaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
207150500 207150050
ACRO207150500EA 790 PLN
ACRO207150500 ACRO207150050
4-(Metylotio)benzaldehyd 97%
4-(Metylotio)benzaldehyd
Formuła: C₈H₈OS
Temp. Wrzenia: 86…90 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 6 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00006948
Numer CAS: 3446-89-7
Numer WE (dawny EINECS): 222-365-7
ADR: 9,
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6440 to 1.6500 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %