Drukuj
2,5-Dihydroksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
D108200-25G D108200-5G
SIALD108200-25GEA 2160 PLN
SIALD108200-25G SIALD108200-5G
2,5-Dihydroksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,5-Dihydroksybenzaldehyd
Formuła: C₇H₆O₃
Temp. Wrzenia: 60…65 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 99 °C
Gęstość: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003333
Numer CAS: 1194-98-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-789-6