Drukuj
2,3-Dihydroksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
189839-25G 189839-5G
SIAL189839-25GEA 787 PLN
SIAL189839-25G SIAL189839-5G
2,3-Dihydroksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,3-Dihydroksybenzaldehyd
Formuła: C₇H₆O₃
Temp. Wrzenia: 235 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003324
Numer CAS: 24677-78-9
Numer WE (dawny EINECS): 246-398-1