Drukuj
3-Hydroksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
H19808-100G H19808-500G H19808-5G
SIALH19808-100GEA 343 PLN
SIALH19808-100G SIALH19808-500G SIALH19808-5G
3-Hydroksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Hydroksybenzaldehyd
Formuła: C₇H₆O₂
Temp. Wrzenia: 241 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 99…102 °C
Gęstość: 1,1299 g/cm³ (114 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003368
Numer CAS: 100-83-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-892-9