Drukuj
aldehyd salicylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
W300403-10KG-K W300403-1KG-K W300403-25KG-K
SIALW300403-10KG-KEA 1500 PLN
SIALW300403-10KG-K SIALW300403-1KG-K SIALW300403-25KG-K
aldehyd salicylowy, Sigma-Aldrich®
aldehyd salicylowy
Formuła: C₇H₆O₂
Temp. Wrzenia: 196 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003317
Numer CAS: 90-02-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-961-0
Klasyfikacja Merck : 13,08405